di-Ammoniumwolframat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
322385-10G 322385-50G
SIAL322385-10GEA 121 EUR
SIAL322385-10G SIAL322385-50G
di-Ammoniumwolframat, Sigma-Aldrich®
di-Ammoniumwolframat
Formel: H₈N₂O₄W
MDL Number: MFCD00015956
CAS-Nummer: 11140-77-5