3-Chlor-6-hydrazinopyridazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L06121.03
L06121.06
L06121.03EA
22.7
EUR
L06121.03
L06121.06
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin ≥98%
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
Purity: 98%
CAS No.: 17284-97-8
Molecular Formula: C4H5ClN4
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 134-140°
Beilstein Reference: 125591
Formel:
C₄H₅ClN₄ Schmelzpunkt: 134…140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051740 CAS-Nummer: 17284-97-8 |