N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: CBZ-OSu (Z-OSu)
211170250 211171000 211175000
ACRO211170250EA 52.4 EUR
ACRO211170250 ACRO211171000 ACRO211175000
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid 98%
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid
Formel: C₁₂H₁₁NO₅
Schmelzpunkt: 77…82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005513
CAS-Nummer: 13139-17-8
EINECS: 236-075-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Loss on drying ≤0.25 % (60 °C, 2 h, 1 mmHg)
Solubility (10 % in acetone) Clear colorless to almost colorless
HPLC ≥97.5 %