(2E,4E)-2,4-Hexadienal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W342904-100G W342904-1KG W342904-4KG W342904-SAMPLE
SIALW342904-100GEA 110 EUR
SIALW342904-100G SIALW342904-1KG SIALW342904-4KG SIALW342904-SAMPLE
(2E,4E)-2,4-Hexadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Hexadienal
Formel: C₆H₈O
MDL Number: MFCD00007004
CAS-Nummer: 142-83-6
EINECS: 205-564-3