(2E,4E)-2,4-Hexadienal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
180343-100ML 180343-25ML
SIAL180343-100MLEA 172 EUR
SIAL180343-100ML SIAL180343-25ML
(2E,4E)-2,4-Hexadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Hexadienal
Formel: C₆H₈O
MDL Number: MFCD00007004
CAS-Nummer: 142-83-6
EINECS: 205-564-3