(2,6-Difluorphenyl)aceton 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
379150010
379150050
ACRO379150010EA
56.3
EUR
ACRO379150010
ACRO379150050
(2,6-Difluorphenyl)aceton 98%
(2,6-Difluorphenyl)aceton
Formel:
C₉H₈F₂O Molekulargewicht: 170.16 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02258867 CAS-Nummer: 101712-20-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |