(3-Chlorphenyl)aceton 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(3-Chlorophenyl)propan-2-one
350690010 350690050 350690250
ACRO350690010EA 30.6 EUR
ACRO350690010 ACRO350690050 ACRO350690250
(3-Chlorphenyl)aceton 94%
(3-Chlorphenyl)aceton
Formel: C₉H₉ClO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082872
CAS-Nummer: 14123-60-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %