Thallium-Standardlösung, 1000 mg/L Tl in 5%iger Salpetersäure (aus Tl) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88111.AE
88111.AP
88111.AEEA
43.3
EUR
88111.AE
88111.AP
Thallium-Standardlösung, 1000 mg/L Tl in 5%iger Salpetersäure (aus Tl) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Thallium-Standards
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST