Scandium-Standardlösung, 10000 mg/L Sc in 5%iger Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35755.AD
35755.AE
35755.AP
35755.ADEA
297
EUR
35755.AD
35755.AE
35755.AP
Scandium-Standardlösung, 10000 mg/L Sc in 5%iger Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Scandium-Standards
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST