Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 5%iger Salpetersäure (aus Cu) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88061.AE 88061.AP
88061.AEEA 45.9 EUR
88061.AE 88061.AP
Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 5%iger Salpetersäure (aus Cu) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Kupfer-Standards
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST