Kalium-Standardlösung, 10000 mg/L K in 5%iger Salpetersäure (aus KNO₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14379.AD 14379.AE 14379.AP
14379.ADEA 108 EUR
14379.AD 14379.AE 14379.AP
Kalium-Standardlösung, 10000 mg/L K in 5%iger Salpetersäure (aus KNO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Kalium-Standards
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST