Europium-Standardlösung, 10000 mg/L Eu in 5%iger Salpetersäure (aus Eu₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35761.AD
35761.AE
35761.AP
35761.ADEA
109
EUR
35761.AD
35761.AE
35761.AP
Europium-Standardlösung, 10000 mg/L Eu in 5%iger Salpetersäure (aus Eu₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Europium-Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST