Diethylpropylmalonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 2-propylmalonate
B23304.14 B23304.22
B23304.14EA 48 EUR
B23304.14 B23304.22
Diethylpropylmalonat ≥99%
Diethylpropylmalonat
Purity: 99% CAS No.: 2163-48-6 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 91°(197°F) Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 221-222° MDL No.: MFCD00009168
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Siedepunkt: 221…222 °C
Dichte: 0.987
Flammpunkt: 91 °C (197 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009168
CAS-Nummer: 2163-48-6
EINECS: 218-492-2