Diethylallylmalonat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L02286.14
L02286.22
L02286.14EA
43.6
EUR
L02286.14
L02286.22
Diethylallylmalonat 96%
Diethylallylmalonat
Purity: 97%
CAS No.: 2049-80-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.23
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 222-223°
Beilstein Reference: 1709466
MDL No.: MFCD00009155
Formel:
C₁₀H₁₆O₄ Siedepunkt: 222…223 °C Dichte: 1.016 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009155 CAS-Nummer: 2049-80-1 EINECS: 218-072-9 |