Diethylallylmalonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
113961000
113965000
ACRO113961000EA
140
EUR
ACRO113961000
ACRO113965000
Diethylallylmalonat 97%
Diethylallylmalonat
Formel:
C₁₀H₁₆O₄ Dichte: 1.01 g/cm³ Flammpunkt: 92 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009155 CAS-Nummer: 2049-80-1 EINECS: 218-072-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +29° to +33° (20°C, 589 nm) (Neat) |