Zirkonium-Standardlösung, 1000 mg/L Zr in 5%iger Salzsäure (aus ZrOCl₂) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13875.AD 13875.AE 13875.AP
13875.ADEA 59.4 EUR
13875.AD 13875.AE 13875.AP
Zirkonium-Standardlösung, 1000 mg/L Zr in 5%iger Salzsäure (aus ZrOCl₂) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Zirkonium-Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST