Zirkonium-Standardlösung, 10000 mg/L Zr in 5%iger Salzsäure (aus ZrOCl₂) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14386.AP 14386.AE 14386.AD
14386.APEA 489 EUR
14386.AP 14386.AE 14386.AD
Zirkonium-Standardlösung, 10000 mg/L Zr in 5%iger Salzsäure (aus ZrOCl₂) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Zirkonium-Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST