Quecksilber-Standardlösung, 10000 mg/L Hg in 5%iger Salpetersäure (aus Hg) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14395.AD 14395.AE 14395.AP
14395.ADEA 97.4 EUR
14395.AD 14395.AE 14395.AP
Quecksilber-Standardlösung, 10000 mg/L Hg in 5%iger Salpetersäure (aus Hg) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Quecksilber-Standards
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST