Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in 20%iger Salzsäure (aus Pd) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88085.AE
88085.AP
88085.AEEA
98.2
EUR
88085.AE
88085.AP
Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in 20%iger Salzsäure (aus Pd) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Palladium-Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST