Nickel-Standardlösung, 1000 mg/L Ni in 5%iger Salpetersäure (aus Ni) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88082.AE 88082.AP
88082.AEEA 44.8 EUR
88082.AE 88082.AP
Nickel-Standardlösung, 1000 mg/L Ni in 5%iger Salpetersäure (aus Ni) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Nickel-Standards
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST