Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in 5%iger. Salpetersäure (aus Na₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13832.AD
13832.AE
13832.AP
13832.ADEA
60
EUR
13832.AD
13832.AE
13832.AP
Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in 5%iger. Salpetersäure (aus Na₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST