Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13821.AD
13821.AE
13821.AP
13821.ADEA
60
EUR
13821.AD
13821.AE
13821.AP
Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Lithium-Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST