Lithium-Standardlösung, 10000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14394.AE 14394.AD 14394.AP
14394.AEEA 143 EUR
14394.AE 14394.AD 14394.AP
Lithium-Standardlösung, 10000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lithium-Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST