Cobalt-Standardlösung, 10000 mg/L Co in 5%iger Salpetersäure (aus Co) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14390.AD 14390.AE 14390.AP
14390.ADEA 104 EUR
14390.AD 14390.AE 14390.AP
Cobalt-Standardlösung, 10000 mg/L Co in 5%iger Salpetersäure (aus Co) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Cobalt-Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST