Phthaloyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P40409-100G P40409-500G
SIALP40409-100GEA 52.2 EUR
SIALP40409-100G SIALP40409-500G
Phthaloyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Phthaloyldichlorid
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Molekulargewicht: 203.02 g/mol
MDL Number: MFCD00000666
CAS-Nummer: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II