Phthaloyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
79830-100ML 79830-500ML
SIAL79830-100MLEA 40 EUR
SIAL79830-100ML SIAL79830-500ML
Phthaloyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Phthaloyldichlorid
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Molekulargewicht: 203.02 g/mol
MDL Number: MFCD00000666
CAS-Nummer: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II