Phthaloyldichlorid ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
L08753.22 L08753.36
L08753.22EA 46.7 EUR
L08753.22 L08753.36
Phthaloyldichlorid ≥94%
Phthaloyldichlorid
Purity: 94% CAS No.: 88-95-9 Molecular Formula: C8H4Cl2O2 Formula Weight: 203.03 Flash Point: 151°(304°F) Refractive Index: 1.5680 Melting Point: 12° Boiling Point: 276° Beilstein Reference: 608200 Merck Reference: 14,7375 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000666
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Molekulargewicht: 203.02 g/mol
Siedepunkt: 276 °C
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 1.409
Flammpunkt: 151 °C (304 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000666
CAS-Nummer: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 14,7375