Chlorwasserstoff 2 M in Diethylether
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26914.AE
H26914.AP
H26914.AEEA
101
EUR
H26914.AE
H26914.AP
Chlorwasserstoff 2 M in Diethylether
Chlorwasserstoff
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -40°(-40°F)
MDL No.: MFCD00011324
Formel:
HCl Dichte: 0,747 Flammpunkt: –40 °C (–40 °F) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 2924 ADR: 3,I |