Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in 5%iger Salpetersäure (aus Ag) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13849.AD 13849.AE 13849.AP
13849.ADEA 63 EUR
13849.AD 13849.AE 13849.AP
Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in 5%iger Salpetersäure (aus Ag) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Silber-Standards
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST