Chrom-Standardlösung, 1000 mg/L Cr in 5%iger Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38728.AD
38728.AE
38728.AP
38728.ADEA
81.6
EUR
38728.AD
38728.AE
38728.AP
Chrom-Standardlösung, 1000 mg/L Cr in 5%iger Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Chrom-Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST