Deuteriumchlorid 35% in D₂O, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

543047-10G 543047-50G
SIAL543047-10GEA 72.4 EUR
SIAL543047-10G SIAL543047-50G
Deuteriumchlorid 35% in D₂O, Sigma-Aldrich®
Formel: DCl
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044642
CAS-Nummer: 7698-05-7
EINECS: 231-715-8
UN-Nummer: 1789
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR