Dysprosium-Standardlösung, 1000 mg/L Dy in 5%iger Salpetersäure (aus Dy₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88062.AE
88062.AP
88062.AEEA
47.8
EUR
88062.AE
88062.AP
Dysprosium-Standardlösung, 1000 mg/L Dy in 5%iger Salpetersäure (aus Dy₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Dysprosium-Standards
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST