Cäsium-Standardlösung, 1000 mg/L Cs in 5%iger Salpetersäure (aus Cs2CO3) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88058.AE 88058.AP
88058.AEEA 53.2 EUR
88058.AE 88058.AP
Cäsium-Standardlösung, 1000 mg/L Cs in 5%iger Salpetersäure (aus Cs2CO3) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Cäsium-Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST