Malonyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1601-100G M1601-25G M1601-5G
SIALM1601-100GEA 288 EUR
SIALM1601-100G SIALM1601-25G SIALM1601-5G
Malonyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Malonyldichlorid
Formel: C₃H₂Cl₂O₂
MDL Number: MFCD00000735
CAS-Nummer: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II