Malonyldichlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
125280250 125281000
ACRO125280250EA 83.5 EUR
ACRO125280250 ACRO125281000
Malonyldichlorid 97%
Malonyldichlorid
Formel: C₃H₂Cl₂O₂
Siedepunkt: 47 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.45 g/cm³
Flammpunkt: 47 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000735
CAS-Nummer: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm