Dichlor(chlormethyl)methylsilan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
313370250 313371000
ACRO313370250EA 32.9 EUR
ACRO313370250 ACRO313371000
Dichlor(chlormethyl)methylsilan 95%
Dichlor(chlormethyl)methylsilan
Formel: C₂H₅Cl₃Si
Siedepunkt: 121…122 °C
Dichte: 1.26 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000874
CAS-Nummer: 1558-33-4
EINECS: 216-319-5
UN-Nummer: 2986
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %