(4-Fluorphenylthio)essigsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
KM09206DA
KM09206EA
MAYBKM09206DAEA
0
EUR
MAYBKM09206DA
MAYBKM09206EA
(4-Fluorphenylthio)essigsäure
(4-Fluorphenylthio)essigsäure
Formel:
C₈H₇FO₂S |
MDL Number:
MFCD00219825 CAS-Nummer: 332-51-4 |