Oxalyldichlorid 2 M in Dichlormethan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Oxalyl chloride
H31617.AE H31617.AP
H31617.AEEA 55.8 EUR
H31617.AE H31617.AP
Oxalyldichlorid 2 M in Dichlormethan
Oxalyldichlorid
CAS No.: 79-37-8 Molecular Formula: C2Cl2O2 Formula Weight: 126.93 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000704
Formel: C₂Cl₂O₂
Molekulargewicht: 126.93 g/mol
Siedepunkt: 63
Schmelzpunkt: -12
Dichte: 1.335
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000704
CAS-Nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN-Nummer: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07046