Erbiumtriacetat Tetrahydrat ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45897.14
45897.22
45897.14EA
99.8
EUR
45897.14
45897.22
Erbiumtriacetat Tetrahydrat ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Erbiumtriacetat Tetrahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 15280-57-6
Molecular Formula: C6H9ErO6.4H2O
Formula Weight: 416.45 (344.39anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.114
Appearance: Pink
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013034
Formel:
C₆H₉ErO₆·4H₂O Dichte: 2,114 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013034 CAS-Nummer: 15280-57-6 EINECS: 247-067-4 |