1-Butanol für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
393750025
393750010
ACRO393750025EA
150
EUR
ACRO393750025
ACRO393750010
1-Butanol für die HPLC
1-Butanol
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Siedepunkt: 117,6 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0,81 g/cm³ Flammpunkt: 35 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002964 CAS-Nummer: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN-Nummer: 1120 ADR: 3,III REACH-Nummer: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.7 % |
UV | at 245 nm A: ≤0.046 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |