Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
E584-100MLEA 59.8 EUR
E584-100ML E584-500ML
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Acid Titration 9900 mmol/l – 10100 mmol/l