Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (125:24:1) (v/v/v), BioUltra für die Molekularbiologie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
77619-100ML 77619-500ML
SUPL77619-100MLEA 107 EUR
SUPL77619-100ML SUPL77619-500ML
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (125:24:1) (v/v/v), BioUltra für die Molekularbiologie, Supelco®
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00133763
CAS-Nummer: 136112-00-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73fce16b08856220951f4da3d5fee1e6d01511a2&vid=2a16f5391f26207f0b4265b94a167cc1c614f420&prid=web&clid=SAPDAM