4-Fluor-N-methylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(4-Fluorophenyl)-N-methylamine
H55105.03
H55105.06
H55105.03EA
41.6
EUR
H55105.03
H55105.06
4-Fluor-N-methylanilin ≥97%
4-Fluor-N-methylanilin
Purity: 97%
CAS No.: 459-59-6
Molecular Formula: C7FH8N
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 79°/11mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00017942
Formel:
C₇H₈FN Siedepunkt: 79 °C (11 mmHg) Dichte: 1.040 Flammpunkt: 76 °C (169 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017942 CAS-Nummer: 459-59-6 EINECS: 207-294-1 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |