3-Fluor-5-iodanilin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H34457.03
H34457.06
H34457.03EA
111
EUR
H34457.03
H34457.06
3-Fluor-5-iodanilin 96%
3-Fluor-5-iodanilin
Purity: 96%
CAS No.: 660-49-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
MDL No.: MFCD04116466
Formel:
C₆H₅FIN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116466 CAS-Nummer: 660-49-1 |