Wolfram-Standardlösung, 1000 mg/L W in Wasser (aus (NH₄)₂WO₄) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70244.0100 1.70244.0500
1.70244.0100EA 51.8 EUR
1.70244.0100 1.70244.0500
Wolfram-Standardlösung, 1000 mg/L W in Wasser (aus (NH₄)₂WO₄) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Wolfram-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST