Rhodium-Standardlösung, 1000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35754.AD 35754.AP 35754.AE
35754.ADEA 170 EUR
35754.AD 35754.AP 35754.AE
Rhodium-Standardlösung, 1000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Rhodium-Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST