1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
156051-10G 156051-5G
SIAL156051-10GEA 80.9 EUR
SIAL156051-10G SIAL156051-5G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, Sigma-Aldrich®
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄S
Molekulargewicht: 178.22 g/mol
Schmelzpunkt: 105…106 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005289
CAS-Nummer: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4