Schwefel-Standardlösung, 10000 mg/L S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14436.AD 14436.AE 14436.AP
14436.ADEA 105 EUR
14436.AD 14436.AE 14436.AP
Schwefel-Standardlösung, 10000 mg/L S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Schwefel-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST