Schwefel-Standardlösung, 1000 mg/L S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
22958.AE
22958.AP
22958.AEEA
47.3
EUR
22958.AE
22958.AP
Schwefel-Standardlösung, 1000 mg/L S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Schwefel-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST