Schwefel-Standardlösung, 1000 mg/L S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13842.AD 13842.AE 13842.AP
13842.ADEA 62.2 EUR
13842.AD 13842.AE 13842.AP
Schwefel-Standardlösung, 1000 mg/L S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Schwefel-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST